Indium ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.998+%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈5.74g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formule:
In Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa) Point de fusion: 156 °C Densité: 7,3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134048 Numéro CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Indice Merck: 13,04971 |