Imprimer
Indium ≥99.9975% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11384.FF 11384.FI 11384.FY 11384.GK
11384.FFEA 139 EUR
11384.FF 11384.FI 11384.FY 11384.GK
Indium ≥99.9975% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈2.3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971