Imprimer
Indium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11382.FF 11382.FI
11382.FFEA 384 EUR
11382.FF 11382.FI
Indium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Indium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈9.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971