Imprimer
Indium ≥99.9999% (base métaux), en perles, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11359.KN 11359.KM
11359.KNEA 1270 EUR
11359.KN 11359.KM
Indium ≥99.9999% (base métaux), en perles, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Indium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971