Imprimer
Indium ≥99.9995% (base métaux), lingot polycristallin, Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10616.18 10616.90
10616.18EA 526 EUR
10616.18 10616.90
Indium ≥99.9995% (base métaux), lingot polycristallin, Puratronic®
Indium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-74-6 Formula Weight: 114.818 Density: 7.310 Odour: Odourless Melting Point: 156.6 deg C Boiling Point: 2072 deg C MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Poids moléculaire: 114.82 g/mol
Point d'ébullition: 2072 °C
Point de fusion: 156.6 °C
Densité: 7.310
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971