Imprimer
Indium ≥99.9995% (base métaux), en perles, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10613.09 10613.18
10613.09EA 169 EUR
10613.09 10613.18
Indium ≥99.9995% (base métaux), en perles, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Poids moléculaire: 114.82 g/mol
Point d'ébullition: 2000
Point de fusion: 156
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971