Gallium ≥99.9999% (base métaux), en pastilles, Ø 6 mm
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-55-3
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: 0.7 grams/pellet maximum
Appearance: Silver grey
UN No.: 2803
MDL No.: MFCD00134045
Formule:
Ga Point d'ébullition: 2403 °C (1013 hPa) Point de fusion: 29 °C Densité: 5,904 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00134045 Numéro CAS: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN: 2803 ADR: 8,III Indice Merck: 12,04364 |