Imprimer
Gallium ≥99.99% (base métaux), lingot
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10188.18 10188.30 10188.14
10188.18EA 488 EUR
10188.18 10188.30 10188.14
Gallium ≥99.99% (base métaux), lingot
Gallium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-55-3 Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Silver grey MDL No.: MFCD00134045
Formule: Ga
Poids moléculaire: 69.72 g/mol
Point d'ébullition: 2403
Point de fusion: 29
Densité: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134045
Numéro CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,04364