Aluminium ≥99.5% (base métaux), en poudre -100+325 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Silver-white
Odour: Odourless
UN No.: 1396
MDL No.: MFCD00134029
Formule:
Al Point d'ébullition: 2057 °C (1013 hPa) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134029 Numéro CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN: 1396 ADR: 4.3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...