Imprimer
Aluminium ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminum
11067.14 11067.30 11067.A1 11067.A7
11067.14EA 59 EUR
11067.14 11067.30 11067.A1 11067.A7
Aluminium ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Aluminium
Purity: 99.5% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: APS 7-15 micron Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: 1396 MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3 II
Indice Merck: 13,00321