Imprimer
Aluminium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20051.0100 8.20051.1000
8.20051.0100EA 25.7 EUR
8.20051.0100 8.20051.1000
Aluminium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)