Imprimer
Aluminium, en poudre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminum
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14917.0100 8.14917.1000
8.14917.0100EA 49.3 EUR
8.14917.0100 8.14917.1000
Aluminium, en poudre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3 II
Indice Merck: 13,00321
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (reaction)
Molar Mass 26.98 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material