Imprimer
Aluminium ≥99.7% (base métaux), en paillettes APS 11 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
45031.A1 45031.A7 45031.30
45031.A1EA 247 EUR
45031.A1 45031.A7 45031.30
Aluminium ≥99.7% (base métaux), en paillettes APS 11 µm
Aluminium
Purity: 99.7% CAS No.: 7429-90-5 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Indice Merck: 13,00321