Imprimer
Aluminium ≥99.99% (base métaux), morceau, forme aplatie/sphérique ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
45001.36 45001.A1
45001.36EA 128 EUR
45001.36 45001.A1
Aluminium ≥99.99% (base métaux), morceau, forme aplatie/sphérique ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Al Physical Form: Spheroid shape pellet 3/8" +/-1/4" Odour: Odourless
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321