Imprimer
Aluminium ≥99.9998% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
44335.G1 44335.G5
44335.G1EA 179 EUR
44335.G1 44335.G5
Aluminium ≥99.9998% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.9998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321