Imprimer
Aluminium ≥99.9999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44329.09 44329.18
44329.09EA 141 EUR
44329.09 44329.18
Aluminium ≥99.9999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.1g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321