Imprimer
Aluminium ≥99.9999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
44328.06 44328.14 44328.22
44328.06EA 76.4 EUR
44328.06 44328.14 44328.22
Aluminium ≥99.9999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.54g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321