Imprimer
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, recuit, Epaisseur: 0.2 mm (0.008 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
43777.GH 43777.HP
43777.GHEA 175 EUR
43777.GH 43777.HP
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, recuit, Epaisseur: 0.2 mm (0.008 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈5.4g/100x100mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321