Imprimer
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43426.G6 43426.H2 43426.H7
43426.G6EA 109 EUR
43426.G6 43426.H2 43426.H7
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.53g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321