Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Aluminum
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formule:
Al Poids moléculaire: 26.98 g/mol Point d'ébullition: 2327 Point de fusion: 660 Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134029 Numéro CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Indice Merck: 13,00321 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...