Imprimer
Aluminium ≥99.999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42323.18 42323.30
42323.18EA 160 EUR
42323.18 42323.30
Aluminium ≥99.999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.54g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321