Imprimer

Aluminium ≥99% (base métaux), sphères, Ø 2.38 mm (0.094 in)

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

42029.KM 42029.KN
42029.KMEA 64.1 EUR
42029.KM 42029.KN
Aluminium ≥99% (base métaux), sphères, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Aluminium

Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Alloy 1100, Al:Cu; 99+:0.12 wt% MDL No.: MFCD00213972

Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR