Imprimer
Aluminium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40762.FI 40762.GH 40762.HP
40762.FIEA 84.3 EUR
40762.FI 40762.GH 40762.HP
Aluminium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321