Imprimer
Aluminium ≥99.1% (base métaux), feuille ultrafine, Thickness: 0.8 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40707.6X 40707.YD 40707.6M
40707.6XEA 564 EUR
40707.6X 40707.YD 40707.6M
Aluminium ≥99.1% (base métaux), feuille ultrafine, Thickness: 0.8 µm
Aluminium
Purity: 99.1% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321