Imprimer
Aluminium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
40531.FI 40531.GH 40531.HP
40531.FIEA 88.4 EUR
40531.FI 40531.GH 40531.HP
Aluminium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321