Imprimer
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), lingot, Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
40388.18 40388.30
40388.18EA 147 EUR
40388.18 40388.30
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), lingot, Puratronic®
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321