Imprimer
Aluminium ≥99% (base métaux), en feuilles (Si & Fe (combinés) ∼ 1%), recuit, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
14196.CJ 14196.RW 14196.RX
14196.CJEA 127 EUR
14196.CJ 14196.RW 14196.RX
Aluminium ≥99% (base métaux), en feuilles (Si & Fe (combinés) ∼ 1%), recuit, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈102.8g/30x50cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321