Aluminium ≥99.999% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Aluminum
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.87g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formule:
Al Poids moléculaire: 26.98 g/mol Point d'ébullition: 2327 Point de fusion: 660 Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134029 Numéro CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Indice Merck: 13,00321 |