Imprimer
Aluminium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11373.FI 11373.GH 11373.HP
11373.FIEA 93.9 EUR
11373.FI 11373.GH 11373.HP
Aluminium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321