Imprimer
Aluminium ≥99.999% (base métaux), lingot
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
10571.22 10571.36 10571.A3
10571.22EA 153 EUR
10571.22 10571.36 10571.A3
Aluminium ≥99.999% (base métaux), lingot
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321