Imprimer
Aluminium ≥99.45% (base métaux), en feuilles 30x30 cm (12x12 in), Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Aluminum
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
10558.KJEA 108 EUR
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
Aluminium ≥99.45% (base métaux), en feuilles 30x30 cm (12x12 in), Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Aluminium
Purity: 99.45% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.17g/30x30cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321