Imprimer
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en feuilles 50x125 mm (2.0x4.9 in), Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00004.KF 00004.KI
00004.KFEA 105 EUR
00004.KF 00004.KI
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en feuilles 50x125 mm (2.0x4.9 in), Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.2g/50x125mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321