Imprimer
Aluminium 99.5%, pièces (2-10 mm)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
300210010 300210250 300212500
ACRO300210010EA 314 EUR
ACRO300210010 ACRO300210250 ACRO300212500
Aluminium 99.5%, pièces (2-10 mm)
Aluminium
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Indice Merck: 13,00321
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Pieces
Particle size 2 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.5 %