Imprimer
Strontium ≥99.8% (base métaux), pièces, dendritique distillée
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
42929.06 42929.14
42929.06EA 860 EUR
42929.06 42929.14
Strontium ≥99.8% (base métaux), pièces, dendritique distillée
Strontium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gold UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Formule: Sr
Point d'ébullition: 1151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 570…660 °C
Densité: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134060
Numéro CAS: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Indice Merck: 12,08994