Imprimer
Magnésium, turnings Grignard, zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MQ200
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
8.05817.0250EA 47.4 EUR
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
Magnésium, turnings Grignard, zS, Sigma-Aldrich®
Magnésium
Formule: Mg
Poids moléculaire: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,05675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 651 °C
Molar Mass 24.31 g/mol
Boiling Point 1107 °C
Flash Point 500 °C
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid