Imprimer
Magnésium ≥99.8% (base métaux), en tournures
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10235.22 10235.36
10235.22EA 72.7 EUR
10235.22 10235.36
Magnésium ≥99.8% (base métaux), en tournures
Magnésium
Purity: 99.8% Physical Form: 2.3mm (0.09in) wide Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Poids moléculaire: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,05675