Imprimer
Magnésium ≥97.0%, en poudre pour la synthèse, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 41.7 EUR
8.18506.0100 8.18506.0500
Magnésium ≥97.0%, en poudre pour la synthèse, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnésium
Formule: Mg
Poids moléculaire: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Densité: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2) II
Indice Merck: 13,05675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %