Imprimer
Magnésium ≥99.6% (base métaux sauf Ca), en poudre -100+200 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36194.18 36194.30
36194.18EA 78.5 EUR
36194.18 36194.30
Magnésium ≥99.6% (base métaux sauf Ca), en poudre -100+200 mesh
Magnésium
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: Ca typically 0.1-1% Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Formule: Mg
Poids moléculaire: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Densité: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 II
Indice Merck: 13,05675