Imprimer
Magnésium ≥99.8%, en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10233.09 10233.22 10233.36 10233.57
10233.09EA 89.6 EUR
10233.09 10233.22 10233.36 10233.57
Magnésium ≥99.8%, en poudre -325 mesh
Magnésium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II