Magnésium ≥99.95% (base métaux), cartouche, Longueur: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.7g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Formule:
Mg Poids moléculaire: 24.3 g/mol Point d'ébullition: 1107 Point de fusion: 651 Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085308 Numéro CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1 III Indice Merck: 13,05675 |