Imprimer
Magnésium ≥99.95% (base métaux), cartouche, recuit, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43297.09 43297.18
43297.09EA 170 EUR
43297.09 43297.18
Magnésium ≥99.95% (base métaux), cartouche, recuit, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Magnésium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.09g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Point d'ébullition: 1107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 651 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,05675