Imprimer
Magnésium 99,9 Metals basis, foil, hard, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40604.FF 40604.FI 40604.GH
40604.FFEA 270 EUR
40604.FF 40604.FI 40604.GH
Magnésium 99,9 Metals basis, foil, hard, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Magnésium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈1.1g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Poids moléculaire: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,05675