Magnésium ≥99.9% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.27g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formule:
Mg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085308 Numéro CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III |