Imprimer
Magnésium 99,9 Metals basis, foil, hard, Epaisseur: 0.125 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40602.FF 40602.FI
40602.FFEA 314 EUR
40602.FF 40602.FI
Magnésium 99,9 Metals basis, foil, hard, Epaisseur: 0.125 mm (0.005 in)
Magnésium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Poids moléculaire: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,05675