Magnésium, en ruban, Width: 3.0 mm (0.12 in), Thickness: 0.15 mm (0.0059 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.78g/m
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formule:
Mg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085308 Numéro CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III |