Imprimer
Magnésium 99,8 Metals basis, granules -12+50 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
00870.36 00870.A1 00870.A3
00870.36EA 141 EUR
00870.36 00870.A1 00870.A3
Magnésium 99,8 Metals basis, granules -12+50 mesh
Magnésium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Poids moléculaire: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,05675