Imprimer
Magnésium 99+%, ribbon
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
413380250 413381000
ACRO413380250EA 81.2 EUR
ACRO413380250 ACRO413381000
Magnésium 99+%, ribbon
Magnésium
Formule: Mg
Poids moléculaire: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Point éclair: 500 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,05675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver white Metallic ribbon
Assay ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm