Aluminium ≥90% stabilisé, en poudre fine, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Aluminum
Stabilisation:
∼ 2% Stabilisé avec matière grasse
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
Al Poids moléculaire: 26.98 g/mol Point d'ébullition: 2467 °C (1013 hPa) Point de fusion: 660 °C Densité: 2.70 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134029 Numéro CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN: 1396 ADR: 4.3 II Indice Merck: 13,00321 |
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) | ≥ 90.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.03 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 1.0 % |
Fat | passes test |