Imprimer
Cérium (IV) oxyde 20% dans l'eau, dispersion colloïdale
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dioxyde de cerium
40125.22 40125.36 40125.A3
40125.22EA 49.9 EUR
40125.22 40125.36 40125.A3
Cérium (IV) oxyde 20% dans l'eau, dispersion colloïdale
Cérium (IV) oxyde
CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 mol/mol 0.4 acetate, pH 3.0 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 0.01-0.02 Micron Particles, in Liquid Density: 1.22 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010933
Formule: CeO₂
Poids moléculaire: 172.11 g/mol
Point d'ébullition: 3468
Point de fusion: 2000
Densité: 1.22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010933
Numéro CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Indice Merck: 12,02035