Imprimer
VWR®, Chauffage pour bains à sec, numérique, avec couvercle chauffant
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
460-0353EA 1520 EUR
460-0353
VWR®, Chauffage pour bains à sec, numérique, avec couvercle chauffant
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Les bains à sec numériques polyvalents, à haute puissance et à température constante VWR® sont économiques et compacts. Ces modèles numériques avec couvercle chauffant fournissent des résultats reproductibles, une uniformité de température exceptionnelle et sont parfaits pour un large éventail d'applications. Le mode d'étalonnage de la température permet à l'utilisateur de calibrer l'unité sur un dispositif de température externe. En mode minuté, une alarme retentit lorsque le temps atteint zéro et que l'appareil atteint la température du point de consigne.
  • Forme compacte, et faible encombrement
  • Plage de température pour la température ambiante +5 à 100 °C
  • Voyant de contrôle thermique, qui s'allume lorsque la température est supérieure à 40 °C
  • Peut accueillir des blocs de chauffage modulaires interchangeables VWR® pour tubes à centrifuger de 0,2 ml à 50 ml
  • Utilisable à une température de 18 à 33 °C, 20 à 80% d'humidité relative, sans condensation
  • Le couvercle chauffant aide à réguler la température et à réduire la quantité de condensation sur les couvercles d'échantillon
Cette unité multifonctions est idéale pour l'incubation isotherme et l'activation des cultures, les réactions enzymatiques, les immunodosages, les protéines dénaturantes, les applications d'ADN, ELISA, les points de fusion/d'ébullition, ainsi qu'un large éventail d'autres opérations en laboratoire.
Contrôle par microprocesseur: le régulateur de température à microprocesseur PID, avec sonde externe RTD en option, offre une stabilité de température aussi basse que ±0,1 °C , avec une uniformité de température aussi basse que ±0,1 °C. Les échantillons sont rapidement chauffés à une température précise; le temps de chauffage à 100 ºC est de 50 minutes. La température est ajustée par intervalles de 0,1 °C.
Écran LED : à commande tactile, avec affichage LED indépendant et facile à lire. Affichage de la température et du temps; affichage du point prédéfini et des températures réelles. La minuterie affiche le temps écoulé ou, lorsqu'elle est programmée sur la limite définie par l'utilisateur, arrête l'unité lorsque la durée atteint zéro.
Les unités peuvent accueillir des blocs de chauffage modulaires interchangeables (livrés séparément), qui acceptent divers collecteurs d'échantillon tels que microtubes, tubes à centrifuger, flacons, micoplaques, et bandelettes ou tubes PCR. Les bains comprennent un puits thermométrique et sont dotés d'un contact étroit tube-bain, pour une rétention maximale de la chaleur. Tous les chauffages pour bains à sec comprennent un porte-tige de support intégré, pour le montage du kit de sonde.
Certifications: TUV, conforme RoHS.
Informations de commande: Fourni sans bloc de chauffage, à commander séparément. Kit de sonde de température externe disponible en option, pour surveiller la température réelle du bloc ou de l'échantillon.
Attention: Pour éviter tout risque électrique, veiller à ne jamais verser d'eau ou tout autre fluide dans l'ouverture du puits ou du bain. L'unité est conçue pour être utilisée uniquement comme bain sec/incubateur.
* RT = température ambiante